Kluczowe dokumenty
SAB5702313
Sigma-Aldrich
Anti-Coilin Antibody, clone 7Z4K1, Rabbit Monoclonal
Synonim(y):
CLN80, p80-coilin
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
7Z4K1, monoclonal
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
80 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, mouse
stężenie
0.63 mg/mL
metody
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
MAASETVRLRLQFDYPPPATPHCTAFWLLVDLNRCRVVTDLISLIRQRFGFSSGAFLGLYLEGGLLPPAESARLVRDNDCLRVKLEERGVAENSVVISNG
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... COIL(8161)
Opis ogólny
The protein encoded by this gene is an integral component of Cajal bodies (also called coiled bodies). Cajal bodies are nuclear suborganelles of varying number and composition that are involved in the post-transcriptional modification of small nuclear and small nucleolar RNAs. The N-terminus of the coilin protein directs its self-oligomerization while the C-terminus influences the number of nuclear bodies assembled per cell. Differential methylation and phosphorylation of coilin likely influences its localization among nuclear bodies and the composition and assembly of Cajal bodies. This gene has pseudogenes on chromosome 4 and chromosome 14. [provided by RefSeq, Jul 2008]
Immunogen
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human Coilin (P38432).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Zastosowanie
WB
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)