SAB5702289
Anti-COX6B1 Antibody, clone 7T0J5, Rabbit Monoclonal
Synonim(y):
COX6B1, COX6B, COXG, COXVIb1, cytochrome c oxidase subunit 6B1
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
7T0J5, monoclonal
Postać
liquid
masa cząsteczkowa
10 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
0.80 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
MAEDMETKIKNYKTAPFDSRFPNQNQTRNCWQNYLDFHRCQKAMTAKGGDISVCEWYQRVYQSLCPTSWVTDWDEQRAEGTFPGKI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... COX6B1(1340)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1