Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
SAB5702285
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-MRP1/ABCC1, klon 0J6M2, królicze monoklonalne
Synonim(y):
ABC29, ABCC, GS-X, MRP, MRP1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
0J6M2, monoclonal
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
200-250 kDa
reaktywność gatunkowa
human, rat, rat
stężenie
1.00 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:1000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
ESSASFLSRITFWWITGLIVRGYRQPLEGSDLWSLNKEDTSEQVVPVLVKNWKKECAKTRKQPVKVVYSSKDPAQPKESSKVDANEEVEALIVKS
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ABCC1(4363)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen należy do nadrodziny transporterów ABC (ATP-binding cassette). Białka ABC transportują różne cząsteczki przez błony zewnątrz- i wewnątrzkomórkowe. Geny ABC są podzielone na siedem różnych podrodzin (ABC1, MDR/TAP, MRP, ALD, OABP, GCN20, White). Ten pełny transporter jest członkiem podrodziny MRP, która jest zaangażowana w oporność wielolekową. Białko to funkcjonuje jako wielospecyficzny transporter anionów organicznych, którego substratami są utlenione glutationy, leukotrieny cysteinylowe i aktywowana aflatoksyna B1. Białko to transportuje również glukuronidy i koniugaty siarczanowe hormonów steroidowych i soli żółciowych. Opisano alternatywnie splicowane warianty tego genu, ale ich pełna długość nie jest znana. [dostarczone przez RefSeq, kwiecień 2012].
Immunogen
PBS z 0,05% proclin300, 0,05% BSA, 50% glicerolu, pH 7,3.
Rekombinowane białko fuzyjne zawierające sekwencję odpowiadającą aminokwasom 210-304 ludzkiego MRP1/ABCC1 (NP_004987.2).
Zastosowanie
WB, IHC
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)