Kluczowe dokumenty
SAB5702284
Sigma-Aldrich
Anti-SNAP25 Antibody, clone 7Y9E3, Rabbit Monoclonal
Synonim(y):
CMS18, RIC-4, RIC4, SEC9, SNAP, SNAP-25, SUP, bA416N4.2, dJ1068F16.2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
7Y9E3, monoclonal
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
25 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, rat
stężenie
2 mg/mL
metody
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
NNQDGVVASQPARVVDEREQMAISGGFIRRVTNDARENEMDENLEQVSGIIGNLRHMALDMGNEIDTQNRQIDRIMEKADSNKTRIDEANQRATKMLGSG
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SNAP25(6616)
Opis ogólny
Synaptic vesicle membrane docking and fusion is mediated by SNAREs (soluble N-ethylmaleimide-sensitive factor attachment protein receptors) located on the vesicle membrane (v-SNAREs) and the target membrane (t-SNAREs). The assembled v-SNARE/t-SNARE complex consists of a bundle of four helices, one of which is supplied by v-SNARE and the other three by t-SNARE. For t-SNAREs on the plasma membrane, the protein syntaxin supplies one helix and the protein encoded by this gene contributes the other two. Therefore, this gene product is a presynaptic plasma membrane protein involved in the regulation of neurotransmitter release. Two alternative transcript variants encoding different protein isoforms have been described for this gene. [provided by RefSeq, Jul 2008]
Immunogen
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 107-206 of human SNAP25 (P60880).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Zastosowanie
WB
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)