Kluczowe dokumenty
SAB5702271
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-TCF1/TCF7, klon 4K0X6, królicze monoklonalne
Synonim(y):
TCF7, TCF-1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
4K0X6, monoclonal
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
28-50 kDa
reaktywność gatunkowa
human, rat, rat
stężenie
1.00 mg/mL
metody
western blot: 1:500 - 1:1000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
ELKSSLVNESEGAAGGAGIPGVPGAGAGARGEAEALGREHAAQRLFPDKLPEPLEDGLKAPECTSGMYKETVYSAFNLLMHYPPPSGAGQHPQPQPPLHKA
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TCF7(6932)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen jest aktywatorem transkrypcyjnym, który odgrywa ważną rolę w różnicowaniu limfocytów. Gen ten ulega ekspresji głównie w limfocytach T. Kodowane białko może wiązać element wzmacniający i aktywować gen CD3E, a także może hamować geny CTNNB1 i TCF7L2 poprzez mechanizm sprzężenia zwrotnego. Dla tego genu znaleziono kilka wariantów transkryptu kodujących różne izoformy.
Immunogen
PBS z 0,05% proclin300, 0,05% BSA, 50% glicerolu, pH 7,3.
Syntetyczny peptyd odpowiadający sekwencji w obrębie aminokwasów 50-150 ludzkiego TCF1/TCF7 (NP_003193.2).
Zastosowanie
WB
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)