Kluczowe dokumenty
SAB5702264
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-TIMP2, klon 8R5Q2, królicze monoklonalne
Synonim(y):
TIMP2,CSC-21K,DDC8
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
8R5Q2, monoclonal
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
22 kDa
reaktywność gatunkowa
African green monkey, rat, mouse, human
stężenie
1.00 mg/mL
metody
western blot: 1:500 - 1:1000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
VSLDVGGKKEYLIAGKAEGDGKMHITLCDFIVPWDTLSTTQKKSLNHRYQMGCECKITRCPMIPCYISSPDECLWMDWVTEKNINGHQAKFFACIKRSDGS
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TIMP2(7077)
Opis ogólny
Gen ten należy do rodziny genów TIMP. Białka kodowane przez tę rodzinę genów są naturalnymi inhibitorami metaloproteinaz macierzy, grupy peptydaz zaangażowanych w degradację macierzy zewnątrzkomórkowej. Oprócz hamującej roli wobec metaloproteinaz, kodowane białko ma unikalną rolę wśród członków rodziny TIMP w jego zdolności do bezpośredniego hamowania proliferacji komórek śródbłonka. W rezultacie kodowane białko może mieć kluczowe znaczenie dla utrzymania homeostazy tkanek poprzez hamowanie proliferacji tkanek w stanie spoczynku w odpowiedzi na czynniki angiogenne oraz poprzez hamowanie aktywności proteaz w tkankach poddawanych przebudowie macierzy zewnątrzkomórkowej.
Immunogen
PBS z 0,05% proclin300, 0,05% BSA, 50% glicerolu, pH 7,3.
Rekombinowane białko ludzkiego TIMP2.
Zastosowanie
WB
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)