Kluczowe dokumenty
SAB5702229
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-PSD93/chapsyn-110/DLG2, klon 0G4O6, królicze monoklonalne
Synonim(y):
PPP1R58, PSD-93, PSD93, chapsyn-110
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
0G4O6, monoclonal
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
110 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, human, rat
stężenie
1.20 mg/mL
metody
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
RRVERKERARLKTVKFNAKPGVIDSKGSFNDKRKKSFIFSRKFPFYKNKEQSEQETSDPERGQEDLILSYEPVTRQEINYTRPVIILGPMKDRINDDLISE
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... DLG2(1740)
Opis ogólny
Gen ten koduje członka rodziny kinaz guanylanowych związanych z błoną (MAGUK). Kodowane białko tworzy heterodimer z pokrewnym członkiem rodziny, który może oddziaływać w miejscach postsynaptycznych, tworząc multimeryczne rusztowanie dla grupowania receptorów, kanałów jonowych i powiązanych białek sygnalizacyjnych. Dla tego genu znaleziono wiele wariantów transkryptu kodujących różne izoformy. Opisano dodatkowe warianty transkryptu, ale ich pełna długość nie jest znana. [Dostarczone przez RefSeq, grudzień 2008].
Immunogen
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH 7,3.
Syntetyczny peptyd odpowiadający sekwencji w obrębie aminokwasów 600-700 ludzkiego PSD93/chapsyn-110/DLG2 (Q15700).
Zastosowanie
BŚ, IF/ICC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)