SAB5702228
Anti-PML Antibody, clone 2A0N10, Rabbit Monoclonal
Synonim(y):
MYL,PP8675,RNF71,TRIM19,PML
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
2A0N10, monoclonal
Postać
liquid
masa cząsteczkowa
68-120 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, human, rat
stężenie
1.10 mg/mL
metody
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
MEPAPARSPRPQQDPARPQEPTMPPPETPSEGRQPSPSPSPTERAPASEEEFQFLRCQQCQAEAKCPKLLPCLHTLCSGCLEASGMQCPICQAPWPLGAD
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PML(5371)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1