Kluczowe dokumenty
SAB5702225
Sigma-Aldrich
Anti-PAK1 Antibody, clone 6R3M5, Rabbit Monoclonal
Synonim(y):
PAK1,PAKalpha
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
6R3M5, monoclonal
Postać
liquid
masa cząsteczkowa
66 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, human, rat
stężenie
0.83 mg/mL
metody
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
MSNNGLDIQDKPPAPPMRNTSTMIGAGSKDAGTLNHGSKPLPPNPEEKKKKDRFYRSILPGDKTNKKKEKERPEISLPSDFEHTIHVGFDAVTGEFTGMP
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PAK1(5058)
Opis ogólny
This gene encodes a family member of serine/threonine p21-activating kinases, known as PAK proteins. These proteins are critical effectors that link RhoGTPases to cytoskeleton reorganization and nuclear signaling, and they serve as targets for the small GTP binding proteins Cdc42 and Rac. This specific family member regulates cell motility and morphology. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. [provided by RefSeq, Apr 2010]
Immunogen
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human PAK1 (Q13153).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Zastosowanie
WB, IF/ICC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1