SAB5702212
Anti-UCP1+UCP3 Antibody, clone 0S10O10, Rabbit Monoclonal
Synonim(y):
AI385626, Slc25a7, Ucp
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
0S10O10, monoclonal
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
30 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, mouse
stężenie
1.00 mg/mL
metody
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
MVNPTTSEVQPTMGVKIFSAGVSACLADIITFPLDTAKVRLQIQGEGQASSTIRYKGVLGTITTLAKTEGLPKLYSGLPAGIQRQISFASLRIGLYDSVQEYFSSGRETPASLGNKISAGLMTGGVAVFIGQPTEVVKVRMQAQSHLHGIKPRYTGTYNAYRVIATTESLSTLWKGTTPNLMRNVIINCTELVTYDLMKGALVNNKILADDVPCHLLSALVAGFCTTLLASPVDVVKTRFINSLPGQYPSVPSCAMSMYTKEGPTAFFKGFVASFLRLGSWNVIMFVCFEQLKKELMKSRQTVDCTT
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
mouse ... UCP1(22227)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)