Merck
SAB5702196
Sigma-Aldrich
Anti-IKKβ Antibody, clone 8X6V3, Rabbit Monoclonal
Synonim(y):
IKBKB,IKK-beta,IKK2,IKKB,IMD15,NFKBIKB,IKK beta
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
8X6V3, monoclonal
Postać
liquid
masa cząsteczkowa
87 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, mouse
stężenie
1.5 mg/mL
metody
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
GQRAAMMNLLRNNSCLSKMKNSMASMSQQLKAKLDFFKTSIQIDLEKYSEQTEFGITSDKLLLAWREMEQAVELCGRENEVKLLVERMMALQTDIVDLQRSPMGRKQGGTLDDLEEQARELYRRLREKPRDQRTEGDSQEMVRLLLQAIQSFEKKVRVIYTQLSKTVVCKQKALELLPKVEEVVSLMNEDEKTVVRLQEKRQKELWNLLKIACSKVRGPVSGSPDSMNASRLSQPGQLMSQPSTASNSLPEPAKKSEELVAEAHNLCTLLENAIQDTVREQDQSFTALDWSWLQTEEEEHSCLEQAS
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... IKBKB(3551)
Opis ogólny
The protein encoded by this gene phosphorylates the inhibitor in the inhibitor/NF-kappa-B complex, causing dissociation of the inhibitor and activation of NF-kappa-B. The encoded protein itself is found in a complex of proteins. Several transcript variants, some protein-coding and some not, have been found for this gene. [provided by RefSeq, Sep 2011]
Immunogen
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 450-756 of human IKKβ (O14920).
Zastosowanie
IF/ICC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1