SAB5702194
Anti-NF-κB2 Antibody, clone 4K3V3, Rabbit Monoclonal
Synonim(y):
CVID10,H2TF1,LYT-10,LYT10,NF-kB2,p100,p49/p100,p52
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
4K3V3, monoclonal
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
120 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, rat, human
stężenie
0.25 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
LLLNAAQNTMEPPLTPPSPAGPGLSLGDTALQNLEQLLDGPEAQGSWAELAERLGLRSLVDTYRQTTSPSGSLLRSYELAGGDLAGLLEALSDMGLEEGVRLLRGPETRDKLPSTAEVKEDSAYGSQSVEQEA
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NFKB2(4791)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)