Kluczowe dokumenty
SAB5702184
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-Caspase-6, klon 6D7S2, królicze monoklonalne
Synonim(y):
CASP6, MCH2, kaspaza-6, kaspaza-6 p18, kaspaza-6
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
6D7S2, monoclonal
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
33 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, human
stężenie
1.00 mg/mL
metody
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
GIALIFNHERFFWHLTLPERRGTCADRDNLTRRFSDLGFEVKCFNDLKAEELLLKIHEVSTVSHADADCFVCVFLSHGEGNHIYAYDAKIEIQTLTGLFKGDKCHSLVGKPKIFIIQA
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CASP6(839)
Opis ogólny
Gen ten koduje członka rodziny enzymów proteaz kwasu cysteinowo-asparaginowego (kaspaz). Sekwencyjna aktywacja kaspaz odgrywa kluczową rolę w fazie wykonawczej apoptozy komórek. Kaspazy istnieją jako nieaktywne proenzymy, które ulegają proteolitycznemu przetwarzaniu w konserwatywnych resztach kwasu asparaginowego w celu wytworzenia dwóch podjednostek, dużej i małej, które dimeryzują, tworząc aktywny enzym. Białko to jest przetwarzane przez kaspazy 7, 8 i 10 i uważa się, że funkcjonuje jako kolejny enzym w kaskadzie aktywacji kaspaz. Alternatywny splicing tego genu skutkuje wieloma wariantami transkryptu, które kodują różne izoformy. [dostarczone przez RefSeq, październik 2015].
Immunogen
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH 7,3.
Rekombinowane białko fuzyjne zawierające sekwencję odpowiadającą aminokwasom 45-162 ludzkiej kaspazy-6 (P55212).
Zastosowanie
BŚ, IF/ICC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)