Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
SAB5702132
Sigma-Aldrich
Anti-EHMT2 Antibody, clone 2I0Q4, Rabbit Monoclonal
Synonim(y):
EHMT2, BAT8, C6orf30, G9A, GAT8, KMT1C, NG36, histone-lysine N-methyltransferase EHMT2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
2I0Q4, monoclonal
Postać
liquid
reaktywność gatunkowa
rat, human, rat
stężenie
0.53 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
AAAAGAAAAAAAEGEAPAEMGALLLEKETRGATERVHGSLGDTPRSEETLPKATPDSLEPAGPSSPASVTVTVGDEGADTPVGATPLIGDESENLEGDGDLRGGRILLGHATKSFPSSPSKGGSCPSRAKMSMTGAGKSPPSVQSLAMRLLSMPGAQGAAAAGSEPPPATTSPEGQPKVHRARKTMSKPGNGQPPVPEKRPPEIQHFRMSDDVHSLGKVTSDLAKRRKLNSGGGLSEELGSARRSGEVTLTKGDPGSLEEWETVVGDDFSLYYDSYSVDERVDSDSKSEVEALTEQLSE
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... EHMT2(10919)
Opis ogólny
This gene encodes a methyltransferase that methylates lysine residues of histone H3. Methylation of H3 at lysine 9 by this protein results in recruitment of additional epigenetic regulators and repression of transcription. This gene was initially thought to be two different genes, NG36 and G9a, adjacent to each other in the HLA locus. Alternative splicing results in multiple transcript variants.
Immunogen
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 2-300 of human EHMT2 (Q96KQ7).
Zastosowanie
WB, IHC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1