SAB5702129
Anti-LGI1 Antibody, clone 2P8Z9, Rabbit Monoclonal
Synonim(y):
LGI1, ADLTE, ADPAEF, ADPEAF, EPITEMPIN, EPT, ETL1, IB1099, leucine rich glioma inactivated 1
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
2P8Z9, monoclonal
Postać
liquid
masa cząsteczkowa
64 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, human, rat
stężenie
0.67 mg/mL
metody
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
NLQTLPKDIFKGLDSLTNVDLRGNSFNCDCKLKWLVEWLGHTNATVEDIYCEGPPEYKKRKINSLSSKDFDCIITEFAKSQDLPYQSLSIDTFSYLNDEYV
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... Lgi1(9211)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1