Kluczowe dokumenty
SAB5702117
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-E2F1, klon 5Z5U3, królicze monoklonalne
Synonim(y):
E2F-1,RBAP1,RBBP3,RBP3,E2F1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
5Z5U3, monoclonal
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
70 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, rat, human
stężenie
0.37 mg/mL
metody
immunoprecipitation (IP): 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
PPSSLTTDPSQSLLSLEQEPLLSRMGSLRAPVDEDRLSPLVAADSLLEHVREDFSGLLPEEFISLSPPHEALDYHFGLEEGEGIRDLFDCDFGDLTPLDF
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... E2F1(1869)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen jest członkiem rodziny czynników transkrypcyjnych E2F. Rodzina E2F odgrywa kluczową rolę w kontroli cyklu komórkowego i działaniu białek supresorowych nowotworów, a także jest celem białek transformujących małych wirusów nowotworowych DNA. Białka E2F zawierają kilka ewolucyjnie konserwowanych domen występujących u większości członków rodziny. Domeny te obejmują domenę wiążącą DNA, domenę dimeryzacji, która determinuje interakcję z białkami czynnika transkrypcyjnego regulowanego różnicowaniem (DP), domenę transaktywacji wzbogaconą w kwaśne aminokwasy oraz domenę asocjacyjną białka supresorowego guza, która jest osadzona w domenie transaktywacji. To białko i kolejne 2 inne, E2F2 i E2F3, mają dodatkową domenę wiążącą cykliny. Białko to wiąże się preferencyjnie z białkiem retinoblastoma pRB w sposób zależny od cyklu komórkowego. Może pośredniczyć zarówno w proliferacji komórek, jak i apoptozie zależnej/niezależnej od p53. [dostarczone przez RefSeq, lipiec 2008].
Immunogen
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH 7,3.
Syntetyczny peptyd odpowiadający sekwencji w obrębie aminokwasów 338-437 ludzkiego E2F1 (Q01094).
Zastosowanie
WB, IP
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)