Kluczowe dokumenty
SAB5702104
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-DCTN5, klon 9W2S4, królicze monoklonalne
Synonim(y):
DCTN5, podjednostka 5 dynaktyny
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
9W2S4, monoclonal
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
20 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, human, rat
stężenie
1.50 mg/mL
metody
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
MELGELLYNKSEYIETASGNKVSRQSVLCGSQNIVLNGKTIVMNDCIIRGDLANVRVGRHCVVKSRSVIRPPFKKFSKGVAFFPLHIGDHVFIEEDCVVNAAQIGSYVHVGKNCVIGRRCVLKDCCKILDNTVLPPETVVPPFTVFSGCPGLFSGELPECTQELMIDVTKSYYQKFLPLTQV
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... DCTN5(84516)
Opis ogólny
Gen ten koduje podjednostkę dynaktyny, składnika cytoplazmatycznej maszynerii dyneinowej zaangażowanej w transport ukierunkowany na minus-koniec. Kodowane białko jest składnikiem subkompleksu pointed-end i uważa się, że wiąże ładunek błonowy. Pseudogen tego genu znajduje się na długim ramieniu chromosomu 1. Dla tego genu zaobserwowano alternatywnie splicowane warianty transkryptu kodujące wiele izoform.
Immunogen
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH 7,3.
Rekombinowane białko fuzyjne zawierające sekwencję odpowiadającą aminokwasom 1-182 ludzkiego DCTN5 (Q9BTE1).
Zastosowanie
WB
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)