SAB5702090
Anti-TGF beta Receptor II (TGFBR2) Antibody, clone 2M8Y2, Rabbit Monoclonal
Synonim(y):
AAT3,FAA3,LDS1B,LDS2,LDS2B,MFS2,RIIC,TAAD2,TGFR-2,TGFbeta-RII,TGF beta Receptor II,TGFBR2
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
2M8Y2, monoclonal
Postać
liquid
masa cząsteczkowa
70-80_kDa,90 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
2 mg/mL
metody
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
TIPPHVQKSVNNDMIVTDNNGAVKFPQLCKFCDVRFSTCDNQKSCMSNCSITSICEKPQEVCVAVWRKNDENITLETVCHDPKLPYHDFILEDAASPKCIMKEKKKPG
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TGFBR2(7048)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1