SAB5702086
Anti-RPL7A Antibody, clone 4I8Y6, Rabbit Monoclonal
Synonim(y):
RPL7A, L7A, SURF3, TRUP, ribosomal protein L7a
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
4I8Y6, monoclonal
Postać
liquid
masa cząsteczkowa
32 kDa
reaktywność gatunkowa
human, rat, rat
stężenie
0.50 mg/mL
metody
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
MPKGKKAKGKKVAPAPAVVKKQEAKKVVNPLFEKRPKNFGIGQDIQPKRDLTRFVKWPRYIRLQRQRAILYKRLKVPPAINQFTQALDRQTATQLLKLAHKYRPETKQEKKQRLLARAEKKAAGKGDVPTKRPPVLRAGVNTVTTLVENKKAQLVVIAHDVDPIE
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RPL7A(6130)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1