Kluczowe dokumenty
SAB5702067
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-CHD1L, klon 3C1O9, królicze monoklonalne
Synonim(y):
ALC1, CHDL
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
3C1O9, monoclonal
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
101 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, mouse
stężenie
2 mg/mL
metody
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
GEESSAELDYQDPDATSLKYVSGDVTHPQAGAEDALIVHCVDDSGHWGRGGLFTALEKRSAEPRKIYELAGKMKDLSLGGVLLFPVDDKESRNKGQDLLAL
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CHD1L(9557)
Opis ogólny
Gen ten koduje białko helikazy DNA zaangażowane w naprawę DNA. Białko to przekształca ATP w poli(ADP-rybozę), regulując relaksację chromatyny po uszkodzeniu DNA. Nadekspresja tego genu została powiązana z kilkoma rodzajami nowotworów. [dostarczone przez RefSeq, luty 2017].
Immunogen
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH 7,3.
Rekombinowane białko fuzyjne zawierające sekwencję odpowiadającą aminokwasom 700-800 ludzkiego CHD1L (Q86WJ1).
Zastosowanie
WB
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)