Kluczowe dokumenty
SAB5702063
Sigma-Aldrich
Anti-ACAT2 Antibody, clone 6Z5L1, Rabbit Monoclonal
Synonim(y):
ACAT2, acetyl-CoA acetyltransferase 2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
6Z5L1, monoclonal
Postać
liquid
masa cząsteczkowa
41 kDa
reaktywność gatunkowa
human, rat, rat
stężenie
0.5 mg/mL
metody
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
GLTDAFHNCHMGITAENVAKKWQVSREDQDKVAVLSQNRTENAQKAGHFDKEIVPVLVSTRKGLIEVKTDEFPRHGSNIEAMSKLKPYFLTDGTGTVTPAN
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ACAT2(39)
Opis ogólny
The product of this gene is an enzyme involved in lipid metabolism, and it encodes cytosolic acetoacetyl-CoA thiolase. This gene shows complementary overlapping with the 3-prime region of the TCP1 gene in both mouse and human. These genes are encoded on opposite strands of DNA, as well as in opposite transcriptional orientation. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.
Immunogen
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 150-250 of human ACAT2 (Q9BWD1).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Zastosowanie
WB
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1