Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
SAB5702060
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-ARPC2, klon 4F2G6, królicze monoklonalne
Synonim(y):
ARPC2, ARC34, PNAS-139, PRO2446, p34-Arc, podjednostka 2 kompleksu białka 2/3 związanego z aktyną
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
4F2G6, monoclonal
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
34 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, rat, human
stężenie
0.40 mg/mL
metody
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunoprecipitation (IP): 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
FSHREPPLELKDTDAAVGDNIGYITFVLFPRHTNASARDNTINLIHTFRDYLHYHIKCSKAYIHTRMRAKTSDFLKVLNRARPDAEKKEMKTITGKTFSSR
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ARPC2(10109)
Opis ogólny
Gen ten koduje jedną z siedmiu podjednostek ludzkiego kompleksu białkowego Arp2/3. Kompleks białkowy Arp2/3 jest zaangażowany w kontrolę polimeryzacji aktyny w komórkach i został zachowany w toku ewolucji. Dokładna rola białka kodowanego przez ten gen, podjednostki p34, nie została jeszcze określona. Do tej pory scharakteryzowano dwa alternatywnie splicowane warianty. Opisano dodatkowe alternatywnie splicowane warianty, ale ich pełna długość nie została określona.
Immunogen
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH 7,3.
Syntetyczny peptyd odpowiadający sekwencji w obrębie aminokwasów 200-300 ludzkiego ARPC2 (O15144).
Zastosowanie
WB, IF/ICC, IP
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)