SAB5702059
Anti-HSPB8/HSP22 Antibody, clone 3K10W1, Rabbit Monoclonal
Synonim(y):
CMT2L, DHMN2, E2IG1, H11, HMN2, HMN2A, HSP22
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
3K10W1, monoclonal
Postać
liquid
masa cząsteczkowa
22 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, rat, human
stężenie
0.50 mg/mL
metody
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
MADGQMPFSCHYPSRLRRDPFRDSPLSSRLLDDGFGMDPFPDDLTASWPDWALPRLSSAWPGTLRSGMVPRGPTATARFGVPAEGRTPPPFPGEPWKVCV
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HSPB8(26353)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1