Kluczowe dokumenty
SAB5702052
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-CARS, klon 7V0X1, królicze monoklonalne
Synonim(y):
CARS, CARS1, CYSRS, MGC:11246, syntetaza cysteinylo-tRNA
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
7V0X1, monoclonal
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
85 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, human
stężenie
0.40 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
EREEKRRVEEEKRKKKEEAARRKQEQEAAKLAKMKIPPSEMFLSETDKYSKFDENGLPTHDMEGKELSKGQAKKLKKLFEAQEKLYKEYLQMAQNGSFQ
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CARS(833)
Opis ogólny
Kalretikulina jest wielofunkcyjnym białkiem, które działa jako główne białko wiążące (magazynujące) Ca(2+) w świetle retikulum endoplazmatycznego. Występuje również w jądrze, co sugeruje, że może odgrywać rolę w regulacji transkrypcji. Kalretikulina wiąże się z syntetycznym peptydem KLGFFKR, który jest prawie identyczny z sekwencją aminokwasową w domenie wiążącej DNA nadrodziny receptorów jądrowych. Kalretikulina wiąże się z przeciwciałami w niektórych surowicach pacjentów z toczniem układowym i Sjogrenem, które zawierają przeciwciała anty-Ro/SSA, jest wysoce konserwatywna między gatunkami i znajduje się w retikulum endoplazmatycznym i sarkoplazmatycznym, gdzie może wiązać wapń. Końcówka aminowa kalretikuliny oddziałuje z domeną wiążącą DNA receptora glukokortykoidowego i zapobiega wiązaniu się receptora ze specyficznym elementem odpowiedzi glukokortykoidowej. Kalretikulina może hamować wiązanie receptora androgenowego z jego elementem DNA reagującym na hormony i może hamować aktywność transkrypcyjną receptora androgenowego i receptora kwasu retinowego in vivo, a także różnicowanie neuronów indukowane kwasem retinowym. W ten sposób kalretikulina może działać jako ważny modulator regulacji transkrypcji genów przez receptory hormonów jądrowych.
Immunogen
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH 7,3.
Rekombinowane białko fuzyjne zawierające sekwencję odpowiadającą aminokwasom 650-748 ludzkiego CARS (P49589).
Zastosowanie
WB, IHC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)