SAB5702034
Anti-IRF5 Antibody, clone 6L2B5, Rabbit Monoclonal
Synonim(y):
SLEB10
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
6L2B5, monoclonal
Postać
liquid
masa cząsteczkowa
60 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, mouse
stężenie
0.3 mg/mL
metody
immunoprecipitation (IP): 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
PVAPTPPRRVRLKPWLVAQVNSCQYPGLQWVNGEKKLFCIPWRHATRHGPSQDGDNTIFKAWAKETGKYTEGVDEADPAKWKANLRCALNKSRDFRLIYDGPRDMPPQPYKIYEVCSNGPAPTDSQPPEDYSFGAGEEEEEEEELQ
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... IRF5(3663)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1