Kluczowe dokumenty
SAB5702033
Sigma-Aldrich
Anti-beta 2 Microglobulin Antibody, clone 5F0O7, Rabbit Monoclonal
Synonim(y):
IMD43
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
5F0O7, monoclonal
Postać
liquid
masa cząsteczkowa
14 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, human, rat
stężenie
0.42 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
SNFLNCYVSGFHPSDIEVDLLKNGERIEKVEHSDLSFSKDWSFYLLYYTEFTPTEKDEYACRVNHVTLSQPKIVKWDRDM
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... B2M(567)
Opis ogólny
This gene encodes a serum protein found in association with the major histocompatibility complex (MHC) class I heavy chain on the surface of nearly all nucleated cells. The protein has a predominantly beta-pleated sheet structure that can form amyloid fibrils in some pathological conditions. The encoded antimicrobial protein displays antibacterial activity in amniotic fluid. A mutation in this gene has been shown to result in hypercatabolic hypoproteinemia.[provided by RefSeq, Aug 2014]
Immunogen
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 40-119 of human beta 2 Microglobulin (P61769).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Zastosowanie
WB, IHC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1