Kluczowe dokumenty
SAB5702027
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-E2F6, klon 9I5M0, królicze monoklonalne
Synonim(y):
E2F-6
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
9I5M0, monoclonal
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
36 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
0.5 mg/mL
metody
ChIP: 1:50 - 1:200
immunoprecipitation (IP): 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
LDGIDLVEKKSKNHIRWIGSDLSNFGAVPQQKKLQEELSDLSAMEDALDELIKDCAQQLFELTDDKENERLAYVTYQDIHSIQAFHEQIVIAVKAPAETRLDVPAPREDSITVHIRSTNGPIDVYLCEVEQGQTSNKRSEGVGTSSSESTHPEGPEEEENPQQSEELLEVSN
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... E2F6(1876)
Opis ogólny
Gen ten koduje członka rodziny czynników transkrypcyjnych, które odgrywają kluczową rolę w kontroli cyklu komórkowego. Białko kodowane przez ten gen nie posiada domen transaktywacji i asocjacji z białkiem supresorowym nowotworu występujących u innych członków rodziny i zawiera modularną domenę supresyjną, która funkcjonuje w hamowaniu transkrypcji. Oddziałuje w kompleksie z czynnikami modyfikującymi chromatynę. Istnieją pseudogeny dla tego genu na chromosomach 22 i X. Alternatywny splicing skutkuje wieloma wariantami transkryptu. [dostarczone przez RefSeq, maj 2013].
Immunogen
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH 7,3.
Rekombinowane białko fuzyjne zawierające sekwencję odpowiadającą aminokwasom 110-300 ludzkiego E2F6 (O75461).
Zastosowanie
WB, IP, ChIP
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)