Kluczowe dokumenty
SAB5702025
Sigma-Aldrich
Przeciwciało przeciw angiotensynogenowi, klon 9Q5D4, królicze monoklonalne
Synonim(y):
ANHU, SERPINA8
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
9Q5D4, monoclonal
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
60 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, rat, human
stężenie
1 mg/mL
metody
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
MAPAGVSLRATILCLLAWAGLAAGDRVYIHPFHLVIHNESTCEQLAKANAGKPKDPTFIPAPIQAKTSPVDEKALQDQLVLVAAKLDTEDKLRAAMVGML
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... AGT(183)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen, pre-angiotensynogen lub prekursor angiotensynogenu, ulega ekspresji w wątrobie i jest rozszczepiane przez enzym reninę w odpowiedzi na obniżone ciśnienie krwi. Powstały produkt, angiotensyna I, jest następnie rozszczepiany przez enzym konwertujący angiotensynę (ACE) w celu wytworzenia fizjologicznie aktywnego enzymu angiotensyny II. Białko to bierze udział w utrzymywaniu ciśnienia krwi oraz w patogenezie nadciśnienia samoistnego i stanu przedrzucawkowego. Mutacje w tym genie są związane z podatnością na nadciśnienie samoistne i mogą powodować dysgenezję kanalików nerkowych, poważne zaburzenie rozwoju kanalików nerkowych. Defekty w tym genie są również związane z nierodzinnym strukturalnym migotaniem przedsionków i chorobą zapalną jelit. [dostarczone przez RefSeq, lipiec 2008].
Immunogen
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH 7,3.
Syntetyczny peptyd odpowiadający sekwencji w obrębie aminokwasów 1-100 ludzkiego angiotensynogenu (P01019).
Zastosowanie
WB
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)