SAB5701981
Anti-Cytokeratin 13 (KRT13) Antibody, clone 5M6B10, Rabbit Monoclonal
Synonim(y):
CK13, K13, WSN2
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
5M6B10, monoclonal
Postać
liquid
masa cząsteczkowa
50 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, human, rat
stężenie
0.1 mg/mL
metody
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
LTGNEKITMQNLNDRLASYLEKVRALEEANADLEVKIRDWHLKQSPASPERDYSPYYKTIEELRDKILTATIENNRVILEIDNARLAADDFRLKYENELAL
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... KRT13(3860)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1