Kluczowe dokumenty
SAB5701978
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-GTF2I, klon 5B6D1, królicze monoklonalne
Synonim(y):
GTF2I, BAP135, BTKAP1, DIWS, GTFII-I, IB291, SPIN, TFII-I, WBS, WBSCR6, ogólny czynnik transkrypcyjny IIi
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
5B6D1, monoclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
human, rat, rat
stężenie
0.50 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
MAQVAMSTLPVEDEESSESRMVVTFLMSALESMCKELAKSKAEVACIAVYETDVFVVGTERGRAFVNTRKDFQKDFVKYCVEEEEKAAEMHKMKSTTQAN
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GTF2I(2969)
Opis ogólny
Gen ten koduje fosfoproteinę zawierającą sześć charakterystycznych powtarzających się motywów. Kodowane białko wiąże się z elementem inicjującym (Inr) i elementem E-box w promotorach i działa jako regulator transkrypcji. Locus ten, wraz z kilkoma innymi sąsiednimi genami, ulega delecji w zespole Williamsa-Beurena. Istnieje wiele blisko spokrewnionych genów i pseudogenów dla tego genu na chromosomie 7. Gen ten ma również pseudogeny na chromosomach 9, 13 i 21. Zaobserwowano alternatywnie splicowane warianty transkryptu kodujące wiele izoform.
Immunogen
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH 7,3.
Syntetyczny peptyd odpowiadający sekwencji w obrębie aminokwasów 1-100 ludzkiego GTF2I (P78347).
Zastosowanie
IHC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)