Kluczowe dokumenty
SAB5701971
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-Hsc70/HSPA8, klon 0J2Z9, królicze monoklonalne
Synonim(y):
HEL-33, HEL-S-72p, HSC54, HSC70, HSC71, HSP71, HSP73, HSPA10, LAP-1, LAP1, NIP71
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
0J2Z9, monoclonal
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
71 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, rat, human
stężenie
1.2 mg/mL
metody
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
FNMKATVEDEKLQGKINDEDKQKILDKCNEIINWLDKNQTAEKEEFEHQQKELEKVCNPIITKLYQSAGGMPGGMPGGFPGGGAPPSGGASSGPTIEEVD
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HSPA8(3312)
Opis ogólny
Gen ten koduje członka rodziny białek szoku cieplnego 70, która zawiera zarówno członków indukowanych ciepłem, jak i ulegających konstytutywnej ekspresji. Białko to należy do tej drugiej grupy, która jest również określana jako białka rozpoznające szok cieplny. Działa jako chaperon i wiąże się z powstającymi polipeptydami, aby ułatwić prawidłowe fałdowanie. Działa również jako ATPaza w demontażu pęcherzyków pokrytych klatryną podczas transportu składników błony przez komórkę. Dla tego genu znaleziono alternatywnie splicowane warianty transkryptu kodujące różne izoformy. [dostarczone przez RefSeq, sierpień 2011].
Immunogen
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH 7,3.
Syntetyczny peptyd odpowiadający sekwencji w obrębie aminokwasów 547-646 ludzkiego Hsc70/HSPA8 (P11142).
Zastosowanie
WB
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)