Kluczowe dokumenty
SAB5701925
Sigma-Aldrich
Anty-Fosfo-KRAS-S89
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
human, rat, mouse
stężenie
0.647 mg/mL
metody
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pSer89)
informacje o genach
human ... KRAS(3845)
Opis ogólny
Gen ten, homolog onkogenu ras Kirsten z rodziny genów ras ssaków, koduje białko należące do nadrodziny małych GTPaz. Pojedyncza substytucja aminokwasowa jest odpowiedzialna za mutację aktywującą. Powstające w ten sposób transformujące białko jest związane z różnymi nowotworami złośliwymi, w tym gruczolakorakiem płuc, gruczolakiem śluzowym, rakiem przewodowym trzustki i rakiem jelita grubego. Alternatywny splicing prowadzi do wariantów kodujących dwie izoformy, które różnią się w regionie C-końcowym. [dostarczone przez RefSeq, lipiec 2008].
Immunogen
Fosfospecyficzny peptyd odpowiadający resztom otaczającym S89 ludzkiego KRAS.
Postać fizyczna
Bufor: PBS z 0,02% azydkiem sodu, 50% glicerolem, pH7,3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)