Kluczowe dokumenty
SAB5701864
Sigma-Aldrich
Anty-fosfo-HSP27/HSPB1-S78
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
monoclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
mouse, human
stężenie
1 mg/mL
metody
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pSer78)
informacje o genach
human ... HSPB1(3315)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen jest indukowane przez stres środowiskowy i zmiany rozwojowe. Kodowane białko jest zaangażowane w odporność na stres i organizację aktyny oraz przemieszcza się z cytoplazmy do jądra po indukcji stresu. Defekty tego genu są przyczyną choroby Charcot-Marie-Tooth typu 2F (CMT2F) i dystalnej dziedzicznej neuropatii ruchowej (dHMN). [dostarczone przez RefSeq, październik 2008].
Immunogen
Peptyd specyficzny dla fosforu odpowiadający resztom otaczającym S78 ludzkiego HSP27/HSPB1
Postać fizyczna
Bufor: PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH7,3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)