Kluczowe dokumenty
SAB5701761
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-CARM1-S228
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
mouse, rat, human
stężenie
0.59 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:100
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pSer228)
informacje o genach
human ... CARM1(10498)
Opis ogólny
Gen ten należy do rodziny metylotransferaz argininowych (PRMT). Kodowany enzym katalizuje metylację azotynów guanidyny reszt arginylowych białek. Enzym działa specyficznie na histony i inne białka związane z chromatyną i jest zaangażowany w regulację ekspresji genów. Enzym może działać w połączeniu z innymi białkami lub w kompleksach wielobiałkowych i może odgrywać rolę w funkcjach specyficznych dla typu komórki i specyfikacji linii komórkowej. Pokrewny pseudogen znajduje się na chromosomie 9.
Immunogen
Peptyd specyficzny dla fosforu odpowiadający resztom otaczającym S228 ludzkiego CARM1
Postać fizyczna
Bufor: PBS z 0,02% azydkiem sodu, 50% glicerolem, pH7,3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)