Kluczowe dokumenty
SAB5701760
Sigma-Aldrich
Anty-fosfo-Lck-Y505
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
mouse, rat, human
stężenie
3.79 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pTyr505)
informacje o genach
human ... LCK(3932)
Opis ogólny
Gen ten należy do rodziny białkowych kinaz tyrozynowych (PTK) Src. Kodowane białko jest kluczową cząsteczką sygnalizacyjną w selekcji i dojrzewaniu rozwijających się komórek T. Zawiera N-końcowe miejsca mirystylacji i palmitylacji, domenę PTK oraz domeny SH2 i SH3, które są zaangażowane w pośredniczenie w interakcjach białko-białko odpowiednio z motywami zawierającymi fosfotyrozynę i bogatymi w prolinę. Białko lokalizuje się w błonie plazmatycznej i pęcherzykach pericentrosomalnych oraz wiąże się z receptorami na powierzchni komórek, w tym CD4 i CD8, oraz innymi cząsteczkami sygnalizacyjnymi. Opisano wiele alternatywnie splicowanych wariantów kodujących różne izoformy.
Immunogen
Syntetyczny fosforylowany peptyd wokół Y505 ludzkiego Lck (NP_001036236.1).
Postać fizyczna
Bufor: PBS z 0,02% azydkiem sodu, 50% glicerolem, pH7,3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)