Kluczowe dokumenty
SAB5701755
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-PTK2B-Y402
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
mouse, human
stężenie
0.755 mg/mL
metody
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pTyr402)
informacje o genach
human ... PTK2B(2185)
Opis ogólny
Gen ten koduje cytoplazmatyczną białkową kinazę tyrozynową, która bierze udział w indukowanej wapniem regulacji kanałów jonowych i aktywacji szlaku sygnałowego kinazy map. Kodowane białko może stanowić ważny sygnał pośredni między receptorami aktywowanymi przez neuropeptydy lub neuroprzekaźniki, które zwiększają przepływ wapnia, a sygnałami następczymi, które regulują aktywność neuronów. Kodowane białko ulega szybkiej fosforylacji tyrozyny i aktywacji w odpowiedzi na wzrost wewnątrzkomórkowego stężenia wapnia, aktywację nikotynowego receptora acetylocholiny, depolaryzację błony lub aktywację kinazy białkowej C. Wykazano, że białko to wiąże substrat związany z CRK, nefrocystynę, regulator GTPazy związany z FAK i domenę SH2 GRB2. Kodowane białko jest członkiem podrodziny białkowych kinaz tyrozynowych FAK, ale nie wykazuje znaczącego podobieństwa sekwencji do kinaz z innych podrodzin. Dla tego genu znaleziono cztery warianty transkryptu kodujące dwie różne izoformy.
Immunogen
Peptyd specyficzny dla fosforu odpowiadający resztom otaczającym Y402 ludzkiego PTK2B
Postać fizyczna
Bufor: PBS z 0,02% azydkiem sodu, 50% glicerolem, pH7,3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)