SAB5701745
Anti-Phospho-STAT5A-Y694 antibody produced in rabbit
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat
stężenie
1.93 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pTyr694)
informacje o genach
human ... STAT5A(6776)
Opis ogólny
Immunogen
Postać fizyczna
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)