Kluczowe dokumenty
SAB5701729
Sigma-Aldrich
Anty-fosfo-c-Jun-S73
Wybierz wielkość
100 μL
1960,00 zł
1960,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
1960,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
1960,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat
stężenie
1.47 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pSer73)
informacje o genach
human ... JUN(3725)
Opis ogólny
Gen ten jest przypuszczalnym genem transformującym wirusa mięsaka ptasiego 17. Koduje białko, które jest bardzo podobne do białka wirusowego i które oddziałuje bezpośrednio z określonymi docelowymi sekwencjami DNA w celu regulacji ekspresji genów. Gen ten jest bezintronowy i jest mapowany na 1p32-p31, region chromosomalny zaangażowany zarówno w translokacje, jak i delecje w ludzkich nowotworach złośliwych.
Immunogen
Syntetyczny fosforylowany peptyd wokół S73 ludzkiego c-Jun (NP_002219.1).
Postać fizyczna
Bufor: PBS z 0,02% azydkiem sodu, 50% glicerolem, pH7,3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)