Kluczowe dokumenty
SAB5701725
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-EGFR-Y1068
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
monoclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
rat, human, mouse
stężenie
1 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pTyr1068)
informacje o genach
human ... EGFR(1956)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen jest transbłonową glikoproteiną należącą do nadrodziny kinaz białkowych. Białko to jest receptorem dla członków rodziny naskórkowego czynnika wzrostu. EGFR jest białkiem powierzchniowym komórki, które wiąże się z naskórkowym czynnikiem wzrostu. Wiązanie białka z ligandem indukuje dimeryzację receptora i autofosforylację tyrozyny oraz prowadzi do proliferacji komórek. Mutacje w tym genie są związane z rakiem płuc. [dostarczone przez RefSeq, czerwiec 2016].
Immunogen
Zsyntetyzowany peptyd pochodzący z ludzkiego fosfo-EGFR (Y1068).
Postać fizyczna
Bufor: PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH7,3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)