Kluczowe dokumenty
SAB5701719
Sigma-Aldrich
Anti-WDR77 antibody produced in mouse
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
monoclonal
Postać
liquid
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat
stężenie
1.51 mg/mL
metody
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... WDR77(79084)
Opis ogólny
The protein encoded by this gene is an androgen receptor coactivator that forms a complex with protein arginine methyltransferase 5, which modifies specific arginines to dimethylarginines in several spliceosomal Sm proteins. The encoded protein may be involved in the early stages of prostate cancer, with most of the protein being nuclear-localized in benign cells but cytoplasmic in cancer cells. Several transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.
Immunogen
Recombinant protein of human WDR77
Postać fizyczna
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1