Kluczowe dokumenty
SAB5701714
Sigma-Aldrich
Anti-CDC25B
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
monoclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
rat, human, mouse
stężenie
0.65 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CDC25B(994)
Opis ogólny
CDC25B jest członkiem rodziny fosfataz CDC25. CDC25B aktywuje zależną od cyklin kinazę CDC2 poprzez usunięcie dwóch grup fosforanowych i jest wymagana do wejścia w mitozę. CDC25B przemieszcza się między jądrem a cytoplazmą dzięki lokalizacji jądrowej i sygnałom eksportu jądrowego. Białko jest jądrowe w fazach M i G1 cyklu komórkowego i przemieszcza się do cytoplazmy w fazach S i G2. CDC25B ma właściwości onkogenne, chociaż jego rola w powstawaniu nowotworów nie została określona. Istnieje wiele wariantów transkryptu dla tego genu. [dostarczone przez RefSeq, lipiec 2008].
Immunogen
Zsyntetyzowany peptyd pochodzący z ludzkiego CDC25B
Postać fizyczna
Bufor: PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH7,3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)