Key Documents
SAB5701695
Sigma-Aldrich
Anti-LIN28B antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
monoclonal
Postać
liquid
reaktywność gatunkowa
mouse, rat, human
stężenie
0.53 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... LIN28B(389421)
Opis ogólny
The protein encoded by this gene belongs to the lin-28 family, which is characterized by the presence of a cold-shock domain and a pair of CCHC zinc finger domains. This gene is highly expressed in testis, fetal liver, placenta, and in primary human tumors and cancer cell lines. It is negatively regulated by microRNAs that target sites in the 3' UTR, and overexpression of this gene in primary tumors is linked to the repression of let-7 family of microRNAs and derepression of let-7 targets, which facilitates cellular transformation. [provided by RefSeq, Jun 2012]
Immunogen
A synthesized peptide derived from human LIN28B
Postać fizyczna
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1