Kluczowe dokumenty
SAB5701640
Sigma-Aldrich
Anti- L3MBTL3 antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
liquid
reaktywność gatunkowa
mouse, rat, human
stężenie
1.11 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... L3MBTL3(84456)
Opis ogólny
This gene encodes a member of the malignant brain tumor (MBT) family of chromatin interacting transcriptional repressors. Members of this family function as methyl-lysine readers, which recognize methylated lysine residues on histone protein tails, and are associated with the repression of gene expression. The encoded protein may regulate hematopoiesis. Homozygous deletion of this gene has been observed in human patients with medulloblastoma. [provided by RefSeq, Oct 2016]
Immunogen
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-230 of human L3MBTL3 (NP_001007103.1).
Postać fizyczna
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1