Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
SAB5701632
Sigma-Aldrich
Anty-ADAM15
Wybierz wielkość
100 μL
1700,00 zł
1700,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
1700,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
1700,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
monoclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat
stężenie
2.67 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ADAM15(8751)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen należy do rodziny białek ADAM (a disintegrin and metalloproteinase). Członkowie rodziny ADAM są transbłonowymi glikoproteinami typu I, o których wiadomo, że biorą udział w adhezji komórek i proteolitycznym przetwarzaniu ektodomen cytokin i cząsteczek adhezyjnych. Białko to zawiera wiele funkcjonalnych domen, w tym domenę metaloproteazy wiążącą cynk, domenę podobną do dezintegryny, a także domenę podobną do EGF. Poprzez domenę podobną do dezintegryny, białko to specyficznie oddziałuje z łańcuchem beta integryny, beta 3. Oddziałuje również z kinazami białkowo-tyrozynowymi z rodziny Src w sposób zależny od fosforylacji, co sugeruje, że białko to może funkcjonować w adhezji komórka-komórka, jak również w sygnalizacji komórkowej. Zaobserwowano wiele alternatywnie splicowanych wariantów transkryptu kodujących różne izoformy. [dostarczone przez RefSeq, lipiec 2008].
Immunogen
Zsyntetyzowany peptyd pochodzący z ludzkiego ADAM15
Postać fizyczna
Bufor: PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH7,3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)