Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
SAB5701625
Sigma-Aldrich
Anty-PP2Aalfa + beta
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
monoclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat
stężenie
0.38 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
Gen ten koduje podjednostkę katalityczną fosfatazy 2A. Fosfataza białkowa 2A jest jedną z czterech głównych fosfataz Ser/Thr i bierze udział w negatywnej kontroli wzrostu i podziału komórek. Składa się ze wspólnego heteromerycznego enzymu rdzeniowego, który składa się z podjednostki katalitycznej i stałej podjednostki regulatorowej, która wiąże się z różnymi podjednostkami regulatorowymi. Gen ten koduje izoformę beta podjednostki katalitycznej. [dostarczony przez RefSeq, Mar 2010].
Immunogen
Zsyntetyzowany peptyd pochodzący z ludzkiego PP2A alfa + beta
Postać fizyczna
Bufor: PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH7,3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)