Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
SAB5701610
Sigma-Aldrich
Anty-RAG2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat
stężenie
1.58 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RAG2(5897)
Opis ogólny
Gen ten koduje białko, które bierze udział w inicjacji rekombinacji V(D)J podczas rozwoju limfocytów B i T. Białko to tworzy kompleks z produktem sąsiedniego genu aktywującego rekombinację 1. Białko to tworzy kompleks z produktem sąsiedniego genu aktywującego rekombinację 1, a kompleks ten może tworzyć pęknięcia dwuniciowe poprzez rozszczepianie DNA w konserwatywnych sekwencjach sygnałowych rekombinacji. Uważa się, że składnik 1 genu aktywującego rekombinację zawiera większość aktywności katalitycznej, podczas gdy N-końcowy składnik 2 genu aktywującego rekombinację tworzy sześciołopatkowe śmigło w aktywnym rdzeniu, które służy jako rusztowanie wiążące dla ścisłego połączenia kompleksu z DNA. C-końcowy motyw przypominający palec homeodominy roślinnej w tym białku jest niezbędny do interakcji ze składnikami chromatyny, w szczególności z histonem H3, który jest trimetylowany przy lizynie 4. Mutacje w tym genie powodują zespół Omenna, formę ciężkiego złożonego niedoboru odporności związanego z objawami autoimmunologicznymi.
Immunogen
Rekombinowane białko fuzyjne zawierające sekwencję odpowiadającą aminokwasom 258-527 ludzkiego RAG2 (NP_001230715.1).
Postać fizyczna
Bufor: PBS z 0,02% azydkiem sodu, 50% glicerolem, pH7,3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)