Merck
Wszystkie zdjęcia(7)
Kluczowe dokumenty
SAB5701605
Sigma-Aldrich
Anti-CRABP1 antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
monoclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
human, rat
stężenie
0.75 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CRABP1(1381)
Opis ogólny
This gene encodes a specific binding protein for a vitamin A family member and is thought to play an important role in retinoic acid-mediated differentiation and proliferation processes. It is structurally similar to the cellular retinol-binding proteins, but binds only retinoic acid at specific sites within the nucleus, which may contribute to vitamin A-directed differentiation in epithelial tissue. [provided by RefSeq, Jul 2008]
Immunogen
A synthesized peptide derived from human CRABP1
Postać fizyczna
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)