Kluczowe dokumenty
SAB5701597
Sigma-Aldrich
Anty-RUVBL1/TIP49A/PONTIN
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
monoclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat
stężenie
0.54 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RUVBL1(8607)
Opis ogólny
Gen ten koduje białko, które ma zarówno aktywność ATPazy zależnej od DNA, jak i helikazy DNA i należy do rodziny białek ATPazy związanych z różnymi aktywnościami komórkowymi (AAA+). Kodowane białko wiąże się z kilkoma wielopodjednostkowymi kompleksami transkrypcyjnymi oraz z kompleksami białkowymi zaangażowanymi zarówno w przebudowę zależną od ATP, jak i modyfikację histonów. Alternatywny splicing skutkuje wieloma wariantami transkryptu. [dostarczone przez RefSeq, styczeń 2016].
Immunogen
Zsyntetyzowany peptyd pochodzący z ludzkiego RUVBL1/TIP49A/PONTIN
Postać fizyczna
Bufor: PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH7,3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)