Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
SAB5701596
Sigma-Aldrich
Anty-GLUD1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
monoclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
mouse, rat, human
stężenie
0.51 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GLUD1(2746)
Opis ogólny
Gen ten koduje dehydrogenazę glutaminianową, która jest enzymem macierzy mitochondrialnej katalizującym oksydacyjną deaminację glutaminianu do alfa-ketoglutaranu i amoniaku. Enzym ten odgrywa ważną rolę w regulacji wydzielania insuliny indukowanego aminokwasami. Jest on allosterycznie aktywowany przez ADP i hamowany przez GTP i ATP. Aktywujące mutacje w tym genie są częstą przyczyną wrodzonego hiperinsulinizmu. Alternatywny splicing tego genu skutkuje wieloma wariantami transkryptu. Pokrewny gen dehydrogenazy glutaminianowej 2 na ludzkim chromosomie X wywodzi się z tego genu poprzez retrotranspozycję i koduje rozpuszczalną formę dehydrogenazy glutaminianowej. Powiązane pseudogeny zostały zidentyfikowane na chromosomach 10, 18 i X. [dostarczone przez RefSeq, styczeń 2016].
Immunogen
Zsyntetyzowany peptyd pochodzący z ludzkiego GLUD1
Postać fizyczna
Bufor: PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH7,3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)