Kluczowe dokumenty
SAB5701566
Sigma-Aldrich
Anty-RHOA/RHOB/RHOC
Wybierz wielkość
100 μL
1700,00 zł
1700,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
1700,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1700,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
monoclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, human
stężenie
1.4 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
Gen ten koduje członka rodziny małych GTPaz Rho, które cyklicznie przechodzą od nieaktywnego stanu związanego z GDP do aktywnego stanu związanego z GTP i funkcjonują jako przełączniki molekularne w kaskadach transdukcji sygnału. Białka Rho promują reorganizację cytoszkieletu aktynowego i regulują kształt, przyczepność i ruchliwość komórek. Białko kodowane przez ten gen jest prenylowane na C-końcu i lokalizuje się w cytoplazmie i błonie plazmatycznej. Uważa się, że jest ono ważne w lokomocji komórek. Nadekspresja tego genu jest związana z proliferacją komórek nowotworowych i przerzutami. Zidentyfikowano wiele alternatywnie splicowanych wariantów, kodujących to samo białko. [dostarczone przez RefSeq, lipiec 2008].
Immunogen
Zsyntetyzowany peptyd pochodzący z ludzkiego RHOA/RHOB/RHOC
Postać fizyczna
Bufor: PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH7,3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)